Merck
F2001
5-Fluorindol-3-Carboxaldehyd
≥99%, crystalline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
form
crystalline
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI key
YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rosaline Y C Hsu et al.
iScience, 23(5), 101038-101038 (2020-04-29)
Telomeres are maintained by telomerase or in a subset of cancer cells by a homologous recombination (HR)-based mechanism, Alternative Lengthening of Telomeres (ALT). The mechanisms regulating telomere-homeostasis in ALT cells remain unclear. We report that a replication initiator protein, Origin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F2001-1G04061822378216