Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29O10P3 · 4NH3
Molekulargewicht:
530.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (TLC)
form
methanol:ammonia solution
packaging
vial of 200 μg
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H29O10P3.4H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-27(19,20)25-28(21,22)24-26(16,17)18;;;;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,16,17,18);4*1H3/b14-9+,15-11+;;;;
InChI key
PKNKGXPLZFBJFK-OBMCCXAOSA-N
Physical form
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
Other Notes
Possibly involved in isoprenoid metabolism
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?