Merck
F1625
Fast Red Violet LB Salz
Practical grade
Synonym(e):
4-Benzoylamino-5-chlor-2-methylbenzoldiazoniumchlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H11Cl2N3O · ½ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.31
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~20%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
InChI key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)