Merck
F0892
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4-deoxy-D-glucose
Synonym(e):
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11FO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
UNSPSC-Code:
12352200