Merck
F0627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Synonym(e):
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Lineare Formel:
C6H12O12P2Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.43
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
practical grade
Assay
70-80%
Form
amorphous powder
Angaben zur Herstellung
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)