Merck
F0166
Factor XIIIa Fragment 72-97
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Asn-Lys-Leu-Ile-Val-Arg-Arg-Gly-Gln-Ser-Phe-Tyr-Val-Gln-Ile-Asp-Phe-Ser-Arg-Pro-Tyr-Asp-Pro-Arg-Arg-Asp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C144H225N45O40
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3226.60
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... F13A1(2162)
Biochem/physiol Actions
Inhibits the transglutaminase activity of Factor XIIIa, thus blocking the cross-linking of fibrin, fibronectin, and N,N′-dimethylcasein.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K E Achyuthan et al.
The Journal of biological chemistry, 268(28), 21284-21292 (1993-10-05)
Factor XIIIa is a transglutaminase that catalyzes intermolecular gamma-glutamyl-epsilon-lysyl bonds between fibrin and other proteins involved in hemostasis. We synthesized 25 peptides from various regions of factor XIIIa and studied their effects on cross-linking fibrin, N,N'-dimethylcasein, or fibronectin. We found