EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
round bottom wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
green border with clear wells
Verpackung
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951033707 (North America)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Volumen
2000 μL
Arbeitsvolumen
2 mL
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)