Merck
EP6133000908
Eppendorf BioPhotometer® D30
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz (US)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Leistungsmerkmale
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiodes
including Eppendorf μCuvette G1.0
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6133000908 (US)
B × T × H
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
Größe
12.5 mm × 12.5 mm , cuvette shaft
Gewicht
5.4 kg
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)