EP6001062310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001062310 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 244 mm (9.6 in.)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)