EP5804760000
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50-75 mL tubes, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 50-75 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804760000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)