EP4922809009
Eppendorf® Housing case
12-channel, size 300 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
12-channel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4922809009
Größe
300 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Housing case for 12- or 8- channel, 10 - 300 uL.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)