Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 241,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenL × diam.
100 cm × 0.2 mm
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| L × diam. 100 cm × 0.2 mm | L × diam. 50 cm × 0.2 mm | L × diam. - | L × diam. - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?