Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
electrophoresis grade
usage
up to 32 samples for 7x7 cm tray, up to 64 samples for 7x10 cm tray
W × L × H
21 cm × 9 cm × 9 cm, unit dimensions
volume
225 mL , buffer volume
Application
This is the smallest unit in the range, designed for the researcher with low to medium numbers of samples. Unit includes 7 x 7 cm and 7 x 10 cm UV Tray, 2 x 8 sample, 1 mm thick combs, casting dams, and loading guides. The small gel size maximizes run economy but does not compromise versatility as two tray options are included. The combs range from preparative up to 16 samples. Simply by altering the gel tray or comb, this compact unit is capable of resolving up to 48 different samples, prepping 1 mL of sample or separating sample bands over a distance of 9 cm.
Other Notes
Corrosion resistant gold plated lid terminals with retractable connectors compatible with most major power supplies.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions