EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Empfohlene Produkte
Materialien
POM
Leistungsmerkmale
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639200
Kompatibilität
Rotor A-4-38
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
- for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
- Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)