Merck
EP0030140591
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 3 × 3, pack of 2 ×, Holds 9 x 50 mL tubes, Holds 4 x 15 mL tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.12
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 4 x 15 mL tubes
Holds 9 x 50 mL tubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030140591 (Global)
Verpackung
pack of 2 ×
Höhe
127 mm
Größe
3 × 3
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1