EP0030048385
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
Verpackung
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
Hersteller/Markenname
0030048385
Eppendorf®
Allgemeine Beschreibung
Biopur quality
Anwendung
Liquid handling
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)