Fortfahren mit
EMU155231
MISSION® esiRNA
targeting mouse Jak3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTACCTGCAGCTGTGCCGAGGCAAAGGACAGCCGAGGCTGCGACAGGAAAGTCCCTGCTCCTTCCTGTGCGGCCCCTGAGCTTCCTGGCCGCCGTCATTTACGGAAAGTCAGGGCGCCCTGGGGGCGGGGCGGGGCGGGAAGCCCGGGGGAGACTAGAAACCTGTGCCGCAGGCCACCCTTCTGGGGTGGGAGCTGTGCAGAGACAGAAAGGCTGGGGTGCTGCTGGGGACCTGAGCTTACAGAGCACTCCCCGCCTCGGGCTCCTGTCTTTGCATGTCCTTGGAACAACCT
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... JAK3(16453)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU219221EMU064541EMU009091
Gene Information
mouse ... JAK3(16453)
Gene Information
mouse ... KRAS(16653)
Gene Information
mouse ... MDFIC(16543), Mdfic(16543)
Gene Information
mouse ... JAG2(16450), Jag2(16450)
product line
MISSION®
product line
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTACCTGCAGCTGTGCCGAGGCAAAGGACAGCCGAGGCTGCGACAGGAAAGTCCCTGCTCCTTCCTGTGCGGCCCCTGAGCTTCCTGGCCGCCGTCATTTACGGAAAGTCAGGGCGCCCTGGGGGCGGGGCGGGGCGGGAAGCCCGGGGGAGACTAGAAACCTGTGCCGCAGGCCACCCTTCTGGGGTGGGAGCTGTGCAGAGACAGAAAGGCTGGGGTGCTGCTGGGGACCTGAGCTTACAGAGCACTCCCCGCCTCGGGCTCCTGTCTTTGCATGTCCTTGGAACAACCT
esiRNA cDNA target sequence
AAAATCTCCTCAGTGCACTTAAAGCAACCCTTCACATCATTTGAAATGAGATGGAAATATCACTGGACTATGAGGACTGGATGTCTGTCTGATTTTAAGCAAATCACTGTCTGCTTGGTTTTGAATCATCTCAAAGACATTAACCTCCCAGCCGTGTAACATAGTTTACATGTTGACACACCTAGTTATCAAGCTCAGCACAATCTGTAACTGTTTTACATGGATTAACATCTTCACTGCCAGTCTTGGGCAAATTGTGCAAGAGGTAAAATTTATATTTCAGTATCCATTCTCCCATTTCAGGACTCCCCTCCAAC
esiRNA cDNA target sequence
CTCCAGACATCAGCACAGGAACCCGGCAAGGAGGAAACAGGCAAGATAAAGAATGGCGGCCACACAAGGATGAGCAATGGGAATGGAATTCCTCACGGAGCCAAACATGTGTCCGTGGAGAATCACAAGATATCAGCCCCCGTTTCTCAGAAGATGCACAGAAAAATCCAGTCCAGCTTGTCTGTAAACAATGACATCAGTAAGAAGAGTAAAGTAAATGCTGTCTTTTCCCCAAAAGCAGCCTCCTCACCCGAAGACTGCTGTGTCCACTGTATCCTGGCATGCTTGTTCTGTGAATTCCTGACCCTCTGCAACATTGTCCTGGGACAAGCTTCGTGTGGCATCTGCACCTCCGAAGCCTGCTGCTGTTGCTGTGGCGATGAGATGGGTGATGACTGTAGCTGCCCCTGT
esiRNA cDNA target sequence
GCGCTATCTGCTCTGGAATCCGAGCCTTGCCTGCCACGAGGGCGGCGGCACACGACCGCCTCCTCCTGCTGCTTTGTGATCGAGCATCCTCGGGGGCCAGTGCTGTGGAGGTGGCTATGTCTTTCAGCCCTGCAAGGGACCTGCCTGACAGCAGCCTGATCCAGAGCACAGCCCACGCCATCGTGGCTGCTATCACTCAGAGAGGAAATAGCTCACTGCTGCTGGCTGTCACCGAGGTCAAGGTGGAAACAGTTGTTATGGGTGGCTCTTCCACAGGTCTGTTGGTGCCCGTGCTGTGCAGCGTGTTCAGTGTGCTGTGGCTCGCCTGTGTGGTTATCTGCGTATGGTGGACACGAAAGCGCAGGAAAGAACGTGAGAGGAGCCGGCTACCACGGGATGAGAGCACCAACAACCA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
description
Powered by Eupheria Biotech
description
-
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)