Fortfahren mit
EMU081111
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tmeff1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAAGTACAAGGCCGAGTGTGACGAGGATGCGGAGAACGTTGGGTGTGTATGTAATATAGACTGCAGTGGGTACAGCTTTAACCCTGTGTGCGCTTCCGACGGGAGTTCCTATAACAATCCCTGTTTCGTCCGAGAAGCGTCGTGTATAAAGCAAGAACAGATCGACATAAGGCATCTCGGCCACTGCACAGACACAGATGATGTGAGTTTATTGGGAAAGAAGGACGACGGGCTGCAGTATCGGCCAGATGTGAAAGATGCAGGTGATGAAAGGGAAGATGTTTATATCGGAAGCCACATGCCTTGCCCTGAAAACCTCAATGGGTACTGCATCCATGGGAAATGTGAATTCATCTACTCTACTCAGAAGGCCTCTTGTAGATGTGAATCTGGTTACACTGGACAGCACTGTGAGAAGACGGACTTTAGTATTCTCTATGTAGTACCAAGTAGGCAGAAGCTCACCCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU029501EMU000711EMU000931
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028347
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045973
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000013858
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038072
esiRNA cDNA target sequence
GCAAGTACAAGGCCGAGTGTGACGAGGATGCGGAGAACGTTGGGTGTGTATGTAATATAGACTGCAGTGGGTACAGCTTTAACCCTGTGTGCGCTTCCGACGGGAGTTCCTATAACAATCCCTGTTTCGTCCGAGAAGCGTCGTGTATAAAGCAAGAACAGATCGACATAAGGCATCTCGGCCACTGCACAGACACAGATGATGTGAGTTTATTGGGAAAGAAGGACGACGGGCTGCAGTATCGGCCAGATGTGAAAGATGCAGGTGATGAAAGGGAAGATGTTTATATCGGAAGCCACATGCCTTGCCCTGAAAACCTCAATGGGTACTGCATCCATGGGAAATGTGAATTCATCTACTCTACTCAGAAGGCCTCTTGTAGATGTGAATCTGGTTACACTGGACAGCACTGTGAGAAGACGGACTTTAGTATTCTCTATGTAGTACCAAGTAGGCAGAAGCTCACCCA
esiRNA cDNA target sequence
GCCATGGGATTGCAGAGTATTACCGAGGCATGGTGCCCATCCTTTTCCGGAATGGGTTCGGCAATGTCCTTTTTTTTGGCCTTCGAGGGCCCATTAAGGAGAGCCTGCCTACTGCCACTACATACAGCGCCCACCTGGTCAACGACTTCATCTGTGGAGGTGTACTCGGGGCCGTGCTGGGCTTCTTAAGCTTCCCCATTAACGTTGTCAAAGCTCGAATACAGTCTCAGATTGGCGGGCCATTCCTGTCTCTCCCCATGGTCTTCAAGACTATCTGGATAGAGCGGGACAGGAAGCTGATCAATCTCTTCAGAGGTGCACATCTGAATTACCACCGCTCTCTCATCTCCTGGGGAATAATCAATGCCACTTACGAGTTTTTGTTAAAGATTGTATGATGAAATCATTATGTGAGATGTTATTCTCATCTAACTAGACCTAAGGAAAATGCAATTTGGCTTTGTTCC
esiRNA cDNA target sequence
CGCCTATTGCTGGATGAGTTCCTGGGCTATGATGACATCCTCATGTCCAGTGTAAAGGGTCTGGCAGAGAACGAGGAGAACAAAGGCTTCTTGAGGAATGTGGTCTCTGGGGAGCACTACCGCTTTGTCAGCATGTGGATGGCGCGCACATCCTACCTGGCGGCCTTTGTCATCATGGTCATCTTTACCCTCAGCGTGTCCATGCTGTTGCGATACTCGCACCACCAGATCTTCGTCTTCATCGTGGACCTGCTGCAGATGCTGGAGATGAACATGGCCATCGCCTTCCCCGCAGCGCCCTTGCTGACCGTCATCCTGGCTCTCGTCGGGATGGAAGCCATCATGTCTGAGTTCTTCAATGATACCACCACGGCCTTCTACATCATCCTCACTGTGTGGC
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTACCAAGTGTCCGTTGGGCAGTGCCTGAGAGTTATGGACCTGATGGATCAGAAGGGCTACGTTGGCATGGCGATCTGCGATGGCTCCTCCTCTCAACAGTGGCGTCTAGAAGGTTAAAGGTGGGCCCTGGCTGGACACAACATAATTCACCTGGTTTTGTCATGCCTGCCATAAATCAAGGTGCTTTAAGGTTGCTGACTGCAGCAGACAAGAACCTTGGTGGAGGGCGACCATCTCAGGAGCGCCACTGGGATTTGGGTTTACTTCCGAGCTGCTGTTAAGGGATTCTTGTTTATCCAGGGAAAACAGAAAATAATTCTAAAGAGTTGGGTCTACAGAGTATAAACCCAGGAAGTAGGCATTTGTATTCATATTTATGTTTTTCGCATTCTCCCTT
Gene Information
mouse ... TMEFF1(230157), Tmeff1(230157)
Gene Information
mouse ... MCART1(230125), Mcart1(230125)
Gene Information
mouse ... TMEM259(216157), ORF61(216157)
Gene Information
mouse ... GALNT11(231050), Galnt11(231050)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)