Fortfahren mit
EMU065641
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd24a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAACCACAAGTCCAATGTGATCAGGAAGAAACAGGTCCACCTCGAATTGGCTGTTACCATATCTCAACAGAAAACACGGAGAATTCGAAATTCGACGGGATTAAAGGACGCGTGAAAGGTTTGAGAGAAGAGAGATGCCGCTATTGAATCTGCTGGAGTTTTACATCCCAAGATGAAGACAGCATTCAGAATTGATGTGATTTCCTTGAATCGTGGCTTAGGAAATGTGGACACTTAAAACTCTCACTTGAAATTGGGCACAGGTTTGATGTAGAGATAAGGACGGGGTGCGGAATGGAGACCCATTTTGTCATTGATTCATCTGACCGATAAGGCCATAGTGCAGTTAGGTGATATTCGAAAGCTTCTTTGATGCTCTTTATGTATATGTTGGAAGGAACTACCAGGCGTTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU023451EMU065381EMU090161
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000047139
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027863
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028212
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000000184
esiRNA cDNA target sequence
GCAACCACAAGTCCAATGTGATCAGGAAGAAACAGGTCCACCTCGAATTGGCTGTTACCATATCTCAACAGAAAACACGGAGAATTCGAAATTCGACGGGATTAAAGGACGCGTGAAAGGTTTGAGAGAAGAGAGATGCCGCTATTGAATCTGCTGGAGTTTTACATCCCAAGATGAAGACAGCATTCAGAATTGATGTGATTTCCTTGAATCGTGGCTTAGGAAATGTGGACACTTAAAACTCTCACTTGAAATTGGGCACAGGTTTGATGTAGAGATAAGGACGGGGTGCGGAATGGAGACCCATTTTGTCATTGATTCATCTGACCGATAAGGCCATAGTGCAGTTAGGTGATATTCGAAAGCTTCTTTGATGCTCTTTATGTATATGTTGGAAGGAACTACCAGGCGTTG
esiRNA cDNA target sequence
AGACCATCTGGGGTGTCTTGGGTCATGGCATCACCCTGAACATCCCCAACTTTCAAATGACTGATGATATTGATGAGGTGCGATGGGTAAGGAGGGGCACCCTGGTCGCAGAGTTTAAAAGGAAGAAGCCACCTTTTTTGATATCAGAAACGTATGAGGTCTTAGCAAACGGATCCCTGAAGATAAAGAAGCCGATGATGAGAAACGACAGTGGCACCTATAATGTAATGGTGTATGGCACAAATGGGATGACTAGGCTGGAGAAGGACCTGGACGTGAGGATTCTGGAGAGGGTCTCAAAGCCCATGATCCACTGGGAATGCCCCAACACAACCCTGACCTGTGCGGTCTTGCAAGGGACAGATTTTGAACTGAAGCTGTATCAAGGGGAAACACTACTCAATAGTCTCCCCCAGAAGAACATGAGTTACCAGTGGACCAACCTGAAC
esiRNA cDNA target sequence
CATTGCTTCCAAACTTGAGGAAATCTACGCTCCTAAACTCCAAGAGTTTGCTTACGTCACTGATGGTGCTTGCAGTGAAGTAGATATCTTAAAGATGGAACTCAATATATTAAAGGCTTTAAAATGGGAACTTTGTCCAGTAACAGTCATCTCCTGGTTGAATCTTTTTCTTCAAGTTGATGCTGTTAAAGATGTTCCTAAGGTTCTTCTACCTCAATATTCTCAGGAGACGTTCATCCAGATAGCTCAGCTTTTAGATCTGTGCATTCTAGCCATCGACTCTTTAGAATTTCAATACAGAATTCTGGCTGCTGCCGCCTTATGTCATTTTACCTCCATTGAAGTGGTTAAGAAAGCTTCAGGTTTGGAATGGGATGACATCTCGGAATGTGTAGACTGGATGGTGCCTTTTGT
esiRNA cDNA target sequence
TTACCTGGACCGTTTCTTGGCTGGAGTCCCGACTCCTAAGACCCATCTTCAGCTCCTGGGTGCAGTGTGCATGTTCCTAGCTTCCAAGCTGAAAGAGACCATCCCGCTGACTGCGGAAAAGCTGTGCATTTACACCGACAACTCTGTGAAGCCCCAGGAGCTGCTGGAGTGGGAACTGGTAGTGTTGGGTAAGCTGAAGTGGAACCTGGCCGCAGTCACCCCTCACGACTTCATTGAGCACATCCTTCGCAAGCTGCCCCAGCAAAAGGAGAAGCTGTCCCTGATCCGCAAGCATGCGCAGACCTTCATCGCTCTGTGCGCTACCGACTTCAAGTTTGCCATGTACCCGCCGTCGATGATTGCAACTGGAAGCGTGGGAGCAGCCATCTGTGGGCTTCAGCAGGATGATGAAGTGAACACACTCACGTGTGATGCCCTGACAGAGCTGCTGGCCAAGATCACCCACACTGATGTGGATTGTCTCAAAGCCTGCCAGGAGCAAATCGAAGCTCTGCTGCTGAACAGCCTGCAGCAGTTCCGTCAAGAGCAGCAT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... CD24A(12484), Cd24a(12484)
Gene Information
mouse ... CD2(12481), Cd2(12481)
Gene Information
mouse ... CCNE2(12448), Ccne2(12448)
Gene Information
mouse ... CCND2(12444), Ccnd2(12444)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)