Fortfahren mit
EMU043151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ostm1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGACTTTGGCCTGCTTTGAGCATAACCTGCAGGGGCACACATACAGTCTCCTCCCACCAAAAAATTACTCCGAAGTGTGCAGAAACTGTAAAGAGGCATATAAAAACCTGAGCCTCCTGTACAGTCAAATGCAGAAACTGAACGGGCTTGAGAACAAGGCTGAGCCTGAGACGCACTTGTGCATCGATGTGGAGGATGCAATGAACATTACTCGGAAGCTTTGGAGTCGAACCTTCAACTGTTCGGTCACCTGCAGCGACACGGTGTCCGTGGTTGCTGTGTCTGTGTTCATTCTCTTCCTGCCTGTCGTCTTCTACCTCAGTAGCTTCCTTCACTCAGAGCAAAAGAAACGCAAACTCATTCTACCCAAACGTCTCAAGTCGAGCACCAGTTTTGCCAACATTCAAGAAAATGCCACCTGAAGCCTGCAAAACGGGGACTCGACCTCACGTTGTGCCAGTAAGTGTTAGACCACAGCACAGTCGAGAAGAAGATGAGCCAAGGTCGGACAAGTTGCATTCTCACGAAATGTTGGGACTGCAGACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU081281EMU021811EMU027771
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038280
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029064
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026193
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000050553
esiRNA cDNA target sequence
AAGACTTTGGCCTGCTTTGAGCATAACCTGCAGGGGCACACATACAGTCTCCTCCCACCAAAAAATTACTCCGAAGTGTGCAGAAACTGTAAAGAGGCATATAAAAACCTGAGCCTCCTGTACAGTCAAATGCAGAAACTGAACGGGCTTGAGAACAAGGCTGAGCCTGAGACGCACTTGTGCATCGATGTGGAGGATGCAATGAACATTACTCGGAAGCTTTGGAGTCGAACCTTCAACTGTTCGGTCACCTGCAGCGACACGGTGTCCGTGGTTGCTGTGTCTGTGTTCATTCTCTTCCTGCCTGTCGTCTTCTACCTCAGTAGCTTCCTTCACTCAGAGCAAAAGAAACGCAAACTCATTCTACCCAAACGTCTCAAGTCGAGCACCAGTTTTGCCAACATTCAAGAAAATGCCACCTGAAGCCTGCAAAACGGGGACTCGACCTCACGTTGTGCCAGTAAGTGTTAGACCACAGCACAGTCGAGAAGAAGATGAGCCAAGGTCGGACAAGTTGCATTCTCACGAAATGTTGGGACTGCAGACC
esiRNA cDNA target sequence
GGGAAACCAGACCAGAAACACTTCTGAGTCAAGAGCTTGGATTCTGAAGTGTGGAAAGCACTGAGACGTGAAGATGAGTGAACTTGACCAGCTGCGGCAGGAGGCCGAGCAACTGAAGAACCAAATTAGAGATGCTCGTAAAGCGTGTGCCGATGCGACTCTTTCTCAGATCACAAACAATATTGATCCAGTGGGAAGAATCCAAATGCGGACCAGGAGAACACTGAGGGGGCATCTGGCAAAGATTTATGCCATGCACTGGGGCACAGACTCAAGGCTCCTTGTCAGCGCCTCTCAGGATGGAAAACTCATCATCTGGGACAGTTATACCACAAACAAGGTTCATGCCATCCCTCTGCGCTCCTCTTGGGTCATGACCTGCGCATACGCTCCTTCTGGGAATTATGTGGCCTGTGGTGGCCTGGATAACATCTGCTCCATTTACAACCTGAAAACTCGTGAAGGGAATGTGC
esiRNA cDNA target sequence
AGTGCTTCATGCCGCTAGATGTGCAAGCTGACAGAGACGATTCTCGAGAGTAATCTTTCCAGCCCCACCCTACAAGTGTCTCTCTACCAAGGTCAATCCACACCCCAGTGATGTTAGCAGACCCTCCATCTTTGAGTGGTCCTTTCACCCTTAAGCCTTTTGCTCTGGAGCCATGTTCTCAGCTTCAGCACAATTTACAGCTTCTCCAAGCATCGCCCCGTGGGATGTTTTGAGACTTCTCTCCTCAATGGTGACAGTTGGTCACCCTGTTCTGCTTCAGGGTTTCAGTACTGCTCAGTGTTGTTTAAGAGAATCAAAAGTTCTTATGGTTTGGTCTGGGATCAATAGGGAAACACAGGTAGCCAACTAGGAGGAAATGTACTGAATGCTAGTACCCAAGACCTTGAGCAGGAAAGTCACCCAGACACCTCTGCTTTCTTTTGCC
esiRNA cDNA target sequence
CAACCTCAGGGGAAGTTGAAAATCTTGCAAGAGAGGTAGGCACTTCCTATGGCTGCTACTTTGTCCCAGCCTTTTCGGGGCTGTATGCACCTTACTGGGAACCCAGTGCAAGAGGGATAATCTGTGGTCTCACTCAGTTCACCAACAAATGCCATATTGCCTTTGCTGCGTTAGAAGCTGTTTGTTTCCAAACCCGAGAGATTTTGGATGCCATGAATCGCGACTGTGGAATTCCACTCAGTCATTTGCAGGTCGATGGAGGAATGACCAACAACAGGATTCTTATGCAGCTACAGGCAGATATTCTGCACATTCCGGTAGTTAAGTCTGTCATGCCTGAAACGACGGCCCTGGGAGCTGCCATGGCAGCCGGAGCTGCAGAAGGGGTAAATGTTTGGAGTCTTGAACCTGAAGATTTGTCTACGATCTTGATGGAACGATATGAACCACAAATCCAAGCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... OSTM1(14628), Ostm1(14628)
Gene Information
mouse ... GNB1(14688), Gnb1(14688)
Gene Information
mouse ... FN1(14268), Fn1(14268)
Gene Information
mouse ... GK2(14626), Gk2(14626)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_172416
NCBI accession no.
NP_001153489
NCBI accession no.
NM_010233
NCBI accession no.
NM_010294
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)