Merck
EMNC012991
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak081481
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTGGAGTGCTCATGGTCTGAACATTGGTTTGATATCATCATGACTTCTACATATTTCCTAAGCATGGCAGACATCAATAAGATGTCTAAAAGACAGAGCCGAGAAAGAAGACACATGTAGTGAAATGACTGAGAGCTGTGATTGCTCTTAGCCTGAAACAAAACAAGGTTACTAGTGAGCACTTGATTGACTTCTGTTGTTTGTTTCCCGACACTGGCTTTATTTCATGGTGATGTATAACCATATAACCTGTTGGTCCTTAAAGACGTGAGTGGATGGAAGACTTCGATGTGCTACCTCTATTCTGTCACCTTTAACCTCTCAATGTGTGCTGATCTCAAAGCCA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMNC012991-50UG04061828799268
EMNC012991-20UG04061828819768