EMNC002711
MISSION® esiRNA
targeting mouse Secisbp2l
About This Item
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGAATGCCTGACAGTCTTGAAAGGAGATTGAGAACTTTTCCTACTTTGCATGATCGTGTTTCCTGCTTGGTGTCAGTGACTCAGAGAGCTCTTGATCTCGAGTTAGTGGCTTTTCAAAGTTTCTTGTATTTTCTTCTCGGCTGGGTGCAAATCATCATTTTAGATTTTTGACGCTTGTACCAAAAGAGAAGTTGAGGAGATCTTGAAAACACCAGTAACTTAATTTTGCCGTCGGTTTAGAAGTTGAGTGGGTGCCCGCTCACAGGCAGTGGCTTTCTGGCCACAAATCCAAGGGACCACAGACTTTATACAGGGAAATGGTCACTTCTAGAGGACAGTTCACAGTTTATCAAAGGGAGTGCCACC
GenBank-Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... SECISBP2L(70354) , Secisbp2l(70354)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable