EHU127491
MISSION® esiRNA
targeting human DPY19L2P1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATGTGGACACCACCTCTCCATGAAAGTTTTTCCTATCCTTTCCTTGTACTTCAGATGTATATTTTAACTTTGATTCTCAGGACCTCAAGCAATGATAGAAGGCCCTTCATTGCACTCTGTCTTTCCAATGTTGCTTTTATGCTTCCCTGGCAATTTGCTCAGTTTATACTTTTTACACAGATAGCATCATTATTTCCCATGTATGTTGTGGGATACATTGAACCAAGCAAATTTCAGAAGATCATTTATATGAACATGATTTCAGTTACCCTTAGTTTCATTTTGATGTTTGGAAATTCAATGTACTTATCTTCTTCTTATTCTTCATCTTTGTTAATGACGTGGGCAATAATTCTAAAGAGAAATGAAATTCAAAAACTGGGAGTATCTAAACTCAACTTTTGGCTAATTCAAGGTAGTGCCTGGTGGTGTGGAACAATCATTTTGAAATTTCTGACATCTAAAATCTTAGGCGTTTCAGACCACATTCGCCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DPY19L2P1(283417) , DPY19L2P1(554236)