Fortfahren mit
EHU127361
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF93
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCTCTGCCCTTAATACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTGATAAATGTGACAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCCTTAGTAAACATGAGATCATTCATACTGGAAAGAAACCCTACAAGTGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCGACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCAACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAGCCCTACGTTTGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCCGTATCCTTACTACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTAATAAATGTGGCAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF93(81931)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU152321EHU140911EHU096861
Gene Information
human ... ZNF93(81931)
Gene Information
human ... NANOGNB(360030)
Gene Information
human ... ZNF92(168374)
Gene Information
human ... ZNF83(55769)
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCTCTGCCCTTAATACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTGATAAATGTGACAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCCTTAGTAAACATGAGATCATTCATACTGGAAAGAAACCCTACAAGTGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCGACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCAACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAGCCCTACGTTTGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCCGTATCCTTACTACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTAATAAATGTGGCAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCC
esiRNA cDNA target sequence
GCTATGCCTTGGGATCAAGATCCAGAACAATCAACTGGAAATTACAGTGAAGATGAACAAAATGGAAAGCAGAAATGGAGAGAAGAAGGAGAAGCAGGCAGAAAGAGAGAACGAGAAAAAGAAGAAAAAAACGAAAAGGAGCTGCAAGATGAACAGGAAAACAAAAGGAAAAGGGAAAATGAGAAACAGAAACAGTATCCCGAGAAAAGATTAGTCAGCAAATCCCTCATGCATACTCTCTGGGCAAAGTTTAAGTTAAACAGGTGCCCCACTATACAAGAGAGTCTATCACTGTCATTTGAATTTGACATGACACATAAACAGATAAGTCAATGGTTTTGTAAAACGAGGAAGAAATATAATAAAGAAATGTCCAAGAGAAAGCATAAGAAAAAACATATGAGATGGAGATCTCTGTGTTGCCAAGGCT
esiRNA cDNA target sequence
AAATCATAAGGCATAAGGCACTGATACTTCAGACATTACACTAAATTAGAGTGTTGAGTATAGGAGATCCAAAACTAAAATTGTTAGGTAAGTTATTTATATATAACTTTAAAAGAAGTAGAAGATTTTTTGGAGATTTATAATTACATTCAAAGTATACTTTTTTCTTGAAAAAAATTACAGATTTTTTGAAAAGCAATTGATGTAATTTAACTCTCAAATTCATGTTTTTCTTCATTCCTATTATATTCACATGTGAAAGCAAGTGATCTGTTGTTGCTGAATCAGAGATATGAGAGATTCTTTTTTATAGGTGGGCATTATTTATGCCCCTTTCTGTGGAAGAGTAAGAAAATTAAAATACAAGATGCATGAGGAAAATGTAGAGATGCTCTTTGTG
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTCAGAAGTTGCTGGAATTACAGGTATTTTTTCTAAATGTGAGATCAAGGAATTACCACCAAAAAAGGAGAGTAATACAGGAGAAATATTCCAGACAGTAATGTTGGAAAGACATGAAAGCCACGACATACAAGATTTTTGCTTCAGAGAAACCCAGAAAAATGTACATGACTCTCAGTGTCTGTGGAAACATGATTGAAGACATTATAAGCGAGTGCGTGTGACCTATAAGGAAAGTCTCATTGGTAGAAGAGACATGCATGGGAGAAAGGATGATGCACAAAAGCAGCCTGTTAAAAATCAGCTTGGATTAAACCCGCAGTC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000081665
Ensembl | human accession no.
ENSG00000205857
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146757
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167766
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_001145404
NCBI accession no.
NM_001145465
NCBI accession no.
NM_007139
NCBI accession no.
NM_018300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU127361-20UG04061828680825
EHU127361-50UG04061828680832