Merck
EHU108911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAD21
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGATGGCGGTATCTTTGATGATCCCCCTGCCCTCTCTGAGGCAGGGGTGATGTTGCCAGAGCAGCCTGCACATGACGATATGGATGAGGATGATAATGTATCAATGGGTGGGCCTGATAGTCCTGATTCAGTGGATCCCGTTGAACCAATGCCAACCATGACTGATCAAACAACACTTGTTCCAAATGAGGAAGAAGCATTTGCATTGGAGCCTATTGATATAACTGTTAAAGAAACAAAAGCCAAGAGGAAGAGGAAGCTAATTGTTGACAGTGTCAAAGAGTTGGATAGCAAGACAATTAGAGCCCAACTTAGTGATTATTCAGATATTGTTACTACTTTGGATCTGGCACCGCCCACCAAGAAATTGATGATGTGGAAAGAGACAGGAGGAGTAGAAAAACTGTTTTCTTTACCTGCTCAGCCTTTGTGGAATAACAGACTACTGAAGCTCTTTACACGCTGTCTTACACCGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yukinori Terada et al.
Cell reports, 26(10), 2608-2621 (2019-03-07)
Atypical teratoid/rhabdoid tumor (AT/RT), which harbors SMARCB1 mutation and exhibits a characteristic histology of rhabdoid cells, has a poor prognosis because of the lack of effective treatments. Here, we establish human SMARCB1-deficient pluripotent stem cells (hPSCs). SMARCB1-deficient hPSC-derived neural progenitor-like cells
Dan Vershkov et al.
Cell reports, 26(10), 2531-2539 (2019-03-07)
Fragile X syndrome (FXS) is caused primarily by a CGG repeat expansion in the FMR1 gene that triggers its transcriptional silencing. In order to investigate the regulatory layers involved in FMR1 inactivation, we tested a collection of chromatin modulators for