Merck
EHU099711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MTHFD2L (1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTGTGGAATCATGGGTTTCCCTTGGAAACAGAAGACCTCACCTCAGTATAATTTTAGTGGGAGATAACCCAGCAAGCCATACATATGTCAGGAATAAGATAAGAGCTGCCTCTGCTGTAGGTATTTGTAGTGAGCTCATTCTAAAACCTAAGGATGTTTCTCAGGAAGAACTTTTGGACGTAACTGATCAATTGAATATGGACCCAAGAGTCAGCGGTATATTAGTTCAGTTACCACTACCAGAAGCTGTGCAACTTTGTTCAGGATTTGAAATGCTCGGGATATAAGAGTACACAGGCTTGCTCTTTGTCCA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable