EHU040741
MISSION® esiRNA
targeting human COG7
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTCCAGAACATGCCCAAAGTGCTCCGTGATGTTGAAGCCCTAAAACAGGAGGCATCTTTCCTGAAAGAACAGATGATTCTTGTCAAGGAGGACATTAAAAAATTTGAACAGGACACATCTCAATCCATGCAGGTGTTGGTAGAAATTGACCAAGTGAAGTCCAGAATGCAACTTGCTGCCGAATCTCTTCAGGAAGCAGATAAGTGGAGCACGTTGAGCGCCGATATTGAGGAGACATTTAAGACTCAGGACATAGCTGTGATTTCTGCCAAGCTAACAGGTATGCAGAACAGCTTAATGATGCTTGTTGATACACCAGACTACTCAGAAAAGTGTGTGCACTTGGAGGCACTGAAGAACAGGCTGGAGGCCCTAGCCAGTCCACAGATTGTAGCGGCATTCACCTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... COG7(91949) , COG7(91949)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable