Fortfahren mit
EHU026291
MISSION® esiRNA
targeting human ASGR1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTCCTTAGTTCGGCATCTGCACAGCACTGAAGAACCTGGGAATCAGACCCTGAGACCCTGAGCAATCCCAGGTCCAGCGCCAGCCCTATCATGACCAAGGAGTATCAAGACCTTCAGCATCTGGACAATGAGGAGAGTGACCACCATCAGCTCAGAAAAGGGCCACCTCCTCCCCAGCCCCTCCTGCAGCGTCTCTGCTCCGGACCTCGCCTCCTCCTGCTCTCCCTGGGCCTCAGCCTCCTGCTGCTTGTGGTTGTCTGTGTGATCGGATCCCAAAACTCCCAGCTGCAGGAGGAGCTGCGGGGCCTGAGAGAGACGTTCAGCAACTTCACAGCGAGCACGGAGGCCCAGGTCAAGGGCTTGAGCACCCAGGGAGGCAATGTGGGAAGAAAGATGAAGTCGCTAGAGTCCCAGCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ASGR1(432)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU150161EHU010951EHU004551
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141505
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183734
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163563
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101846
esiRNA cDNA target sequence
CCTCCTTAGTTCGGCATCTGCACAGCACTGAAGAACCTGGGAATCAGACCCTGAGACCCTGAGCAATCCCAGGTCCAGCGCCAGCCCTATCATGACCAAGGAGTATCAAGACCTTCAGCATCTGGACAATGAGGAGAGTGACCACCATCAGCTCAGAAAAGGGCCACCTCCTCCCCAGCCCCTCCTGCAGCGTCTCTGCTCCGGACCTCGCCTCCTCCTGCTCTCCCTGGGCCTCAGCCTCCTGCTGCTTGTGGTTGTCTGTGTGATCGGATCCCAAAACTCCCAGCTGCAGGAGGAGCTGCGGGGCCTGAGAGAGACGTTCAGCAACTTCACAGCGAGCACGGAGGCCCAGGTCAAGGGCTTGAGCACCCAGGGAGGCAATGTGGGAAGAAAGATGAAGTCGCTAGAGTCCCAGCTG
esiRNA cDNA target sequence
GTTAGGGTGGGGGTACGGGAAGGCTCAACCCAGGACCTGCGTACCTTGCTTTGGGGGCGCACTAAGCACCTGCCGGGAGCAGGGGGCGCACCGGGAACTCGCAGATTTCGCCAGTTGGGCGCACTGGGGATCTGTGGACTGCGTCCGGGGGATGGGCTAGGGGGACATGCGCACGCTTTGGGCCTTACAGAATGTGATCGCGCGAGGGGGAGGGCGAAGCGTGGCGGGAGGGCGAGGCGAAGGAAGGAGGGCGTGAGAAAGGCGACGGCGGCGGCGCGGAGGAGGGTTATCTATACATTTAAAAACCAGCCGCCTGCGCCGCGCCTGCGGAGACCTGGGAGAGTCCGGCCGCACGCGCGGGACACGAGCGTCCCACGCTCCCTGGCGCGTACGGCCTGCCACCACTAGGCCTCCTATCCC
esiRNA cDNA target sequence
TCATGCTACAGTGGCCAGTAAGACTCAATATTTCCATGTGAAAGTCTTCGACATCAACTTGAAAGAGAAATTTGTAAGGAAGAAGGTCATTACCATATCTGATTACTCTGAATGTAAAGGAGTAATGGAAATAAAGGAAGCATCATCTGTGTCTGACTTTAATCAAAATTTTGAGGTCCCAAACAGAATTATCGAAATAGCAAATAAAACTCCCAAGATCAGTCAACTTTACAAGCAAGCATCTGGAACAATGGTGTATGGGTTGTTTATGTTACAAAAGAAAAGCGTACACAAGAAGAACACAATTTATGAAATACAGGATAATACAGGATCCATGGATGTAGTGGGGAGTGGAAAATGGCACAATATCAAGTGTGAGAAAGGAGATAAACTTCGACTCTTCTGCCTTCAACTGAGAACAGTTGACCGCAA
esiRNA cDNA target sequence
ATTCATGGCGGAAGTAATGGGATCTATAAAGGAGGAAAAGCAAACAACTGGGAAGGAGGTATCCGGGTTCCAGGCATCCTTCGTTGGCCCAGGGTGATACAGGCTGGCCAGAAGATTGATGAGCCCACTAGCAACATGGACATATTTCCTACAGTAGCCAAGCTGGCTGGAGCTCCCTTGCCTGAGGACAGGATCATTGATGGACGTGATCTGATGCCCCTGCTTGAAGGAAAAAGCCAACGCTCCGATCATGAGTTTCTCTTCCATTACTGCAACGCCTACTTAAATGCTGTGCGCTGGCACCCTCAGAACAGCACATCCATCTGGAAGGCCTTTTTCTTCACCCCCAACTTCAACCCCGTGGGTTCCAACGGATGCTTTGCCACACACGTGTGCTTCTGTTTCGGGAGTTATGTCACCCATCACGACCCACCTTTAC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ASGR1(432)
Gene Information
human ... ASCL2(430)
Gene Information
human ... MNDA(4332)
Gene Information
human ... STS(412)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001671
NCBI accession no.
NM_005170
NCBI accession no.
NM_002432
NCBI accession no.
NM_000351
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)