Merck
EHU019021
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIM63
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAGCCAGAAGTTTGACACGTTGTATGCCATCCTGGATGAGAAGAAAAGTGAGTTGCTGCAGCGGATCACGCAGGAGCAGGAGAAAAAGCTTAGCTTCATCGAGGCCCTCATCCAGCAGTACCAGGAGCAGCTGGACAAGTCCACAAAGCTGGTGGAAACTGCCATCCAGTCCCTGGACGAGCCTGGGGGAGCCACCTTCCTCTTGACTGCCAAGCAACTCATCAAAAGCATTGTGGAAGCTTCCAAGGGCTGCCAGCTGGGGAAGACAGAGCAGGGCTTTGAGAACATGGACTTCTTTACTTTGGATTTAGAGCACATAGCAGACGCCCTGAGAGCCATTGACTTTGGGACAGATGAGGAAGAGGAAGAATTCATTGAAGAAGAAGATCAGGAAGAGGAAGAGTCCACAGAAGGGAAGGAAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaohua Zhang et al.
Nature cell biology, 22(11), 1332-1345 (2020-10-28)
Dystrophin proteomic regulation in muscular dystrophies (MDs) remains unclear. We report that a long noncoding RNA (lncRNA), H19, associates with dystrophin and inhibits E3-ligase-dependent polyubiquitination at Lys 3584 (referred to as Ub-DMD) and its subsequent protein degradation. In-frame deletions in BMD