Merck
EHU017761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OLFM4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCCAAGGTAGTGGTACAGCAGTTTACAACAACAACATGTACGTCAACATGTACAACACCGGGAATATTGCCAGAGTTAACCTGACCACCAACACGATTGCTGTGACTCAAACTCTCCCTAATGCTGCCTATAATAACCGCTTTTCATATGCTAATGTTGCTTGGCAAGATATTGACTTTGCTGTGGATGAGAATGGATTGTGGGTTATTTATTCAACTGAAGCCAGCACTGGTAACATGGTGATTAGTAAACTCAATGACACCACACTTCAGGTGCTAAACACTTGGTATACCAAGCAGTATAAACCATCTGCTTCTAACGCCTTCATGGTATGTGGGGTTCTGTATGCCACCCGTACTATGAACACCAGAACAGAAGAGATTTTTTACTATTATGACACAAACACAGGGAAAGAGGGCAAACT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bin Xiong et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 89, 1401-1408 (2017-03-23)
Our previous study showed olfactomedin 4 (OLFM4) suppressed triple-negative breast cancer cells migration, invasion and metastasis-associated protein MMP 9 expression. OLFM4 was identified as a potential target of miR-103 according to microRNA target databases and published studies. The aim of
Ryotaro Ohkuma et al.
PloS one, 15(1), e0226707-e0226707 (2020-01-11)
Pancreatic cancer has an extremely poor prognosis, and identification of novel predictors of therapeutic efficacy and prognosis is urgently needed. Chemoresistance-related molecules are correlated with poor prognosis and may be effective targets for cancer treatment. Here, we aimed to identify