Merck
EHU017161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPP3CA
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAACAGTTCCTGTGTGTGCATGGTGGTTTGTCTCCAGAGATTAACACTTTAGATGATATCAGAAAATTAGACCGATTCAAAGAACCACCTGCATATGGACCTATGTGTGATATCCTGTGGTCAGACCCCCTGGAAGATTTTGGAAATGAGAAGACTCAGGAACATTTCACTCACAACACAGTCAGGGGGTGTTCATACTTCTACAGTTACCCGGCTGTATGTGAATTCTTACAGCACAATAACTTGTTATCTATACTCCGAGCCCACGAAGCCCAAGATGCAGGGTACCGCATGTACAGGAAAAGCCAAACAACAGGCTTCCCTTCTCTAATTACAATTTTTTCAGCACCAAATTACTTAGATGTATACAATAACAAAGCTGCAGTATTGAAGTATGAGAACAATGTTATGAATATCAGGCAATTCAACTGTTCTCCTCATCCATACTGGCTTCCAAATTTCATGGATGTTTTTACTTGGTCCCTTCCATTTGTTGGGGAAAAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junfen Xu et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 22, 1176-1190 (2020-12-15)
Circular RNAs (circRNAs) function as efficient microRNA (miRNA) sponges that regulate gene expression in the pathogenesis of many human malignancies. However, their roles in cervical adenocarcinoma remain largely unknown. In this study, we aimed to seek novel circRNAs that regulate
Hemabindu Chintala et al.
Development (Cambridge, England), 142(13), 2364-2374 (2015-05-24)
Physiological angiogenesis depends on the highly coordinated actions of multiple angiogenic regulators. CCN1 is a secreted cysteine-rich and integrin-binding matricellular protein required for proper cardiovascular development. However, our understanding of the cellular origins and activities of this molecule is incomplete.
Yu Di et al.
Drug design, development and therapy, 9, 2463-2473 (2015-05-23)
CCN1 (also called Cyr 61) is an extracellular matrix signaling molecule that has been implicated in neovascularization through its interactions with several endothelial integrin receptors. The roles of vascular endothelial growth factor (VEGF) in angiogenesis are well described. The aim