Merck
EHU016881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAB35
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTTCAAGCTGCTCATCATCGGCGACAGCGGTGTGGGCAAGAGCAGTTTACTGTTGCGTTTTGCAGACAACACTTTCTCAGGTGACTACATCACCACGATCGGAGTGGATTTCAAGATCCGGACCGTGGAGATCAACGGGGAGAAGGTGAAGCTGCAGATCTGGGACACAGCGGGGCAGGAGCGCTTCCGCACCATCACCTCCACGTATTATCGGGGGACCCACGGGGTCATTGTGGTTTACGACGTCACCAGTGCCGAGTCCTTTGTCAACGTCAAGCGGTGGCTTCACGAAATCAACCAGAACTGTGATGATGTGTGCCGAATATTAGTGGGTAATAAGAATGACGACCCTGAGCGGAAGGTGGTGGAGACGGAAGATGCCTACAAATTCGCCGGGCAGATGGGCATCCAGTTGTTCGAGACCAGCGCCAAGGAGAATGTCAACGTGGAAGAGATGTTCAACTGCATCACGGAGCTGGTCCTCCGAGCAAAGAAAGACAACCTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dipannita Dutta et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 16(9), 994-1009 (2015-05-20)
Clathrin-mediated endocytosis (CME) and clathrin-independent endocytosis (CIE) co-exist in most cells but little is known about their communication and coordination. Here we show that when CME was inhibited, endocytosis by CIE continued but endosomal trafficking of CIE cargo proteins was