Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGCATGCCATTTATCAGCAGAATAAAGAACACTTCCAGGATGAGTGTACTAAGCTTCTGGTTGGCAATATTGTTATCACCCGATATAACAATCGTACCTATCGTATTGATGATGTGGATTGGAATAAGACTCCAAAGGATAGCTTCACGATGTCTGATGGGAAAGAGATCACATTCTTGGAATACTACAGCAAAAATTATGGGATCACAGTTAAGGAAGAGGACCAGCCATTGCTGATTCACAGGCCCAGTGAGAGACAGGATAATCATGGGATGCTGCTAAAAGGGGAAATCCTGCTGCTGCCTGAGCTTTCTTTTATGACCGGAATCCCAGAGAAGATGAAGAAGGACTTCAGAGCCATGAAGGATTTGGCTCAGCAAATCAATCTGAGCCCCAAGCAACACCATAGTGCTTTGGAATGCTTGCT
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PIWIL2(55124)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?