EHU014081
MISSION® esiRNA
targeting human RBM14
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATCAGAGTCGCAGCTTTCGTTCCGCCGCTCGCCGACAAAGTCCTCGCTGGATTACCGTCGCCTGCCCGATGCCCATTCCGATTACGCACGCTATTCGGGCTCCTATAATGATTACCTGCGGGCGGCTCAGATGCACTCTGGCTACCAGCGCCGCATGTAGGGCCATCCTGGGATGGGGCACCACAGGGAGGGAGGGAGAAAAGAGGTGGGTAGGGTTACAGATCCAGGTTATAACTACTCTGGCCCATACCTTTCCTGGTTGTGGTTTTTCATGCCCTCTACCATGTGGGCCTTCCCCAGGAGATGATCCTGTTAAGTGTTCGGCAGTAACCTACTTTGTTCCTTCGCCTCAGCAGCAAATCTTGCTACTGGCTCTAGATCTGCGGTTTCCCCTCTACCCTGCCTCCCGTCTCCCCAGAATGGGAATT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RBM14(10432) , RBM14(10432)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.