Merck
EHU013961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CCL19
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATCCCTGGGTACATCGTGAGGAACTTCCACTACCTTCTCATCAAGGATGGCTGCAGGGTGCCTGCTGTAGTGTTCACCACACTGAGGGGCCGCCAGCTCTGTGCACCCCCAGACCAGCCCTGGGTAGAACGCATCATCCAGAGACTGCAGAGGACCTCAGCCAAGATGAAGCGCCGCAGCAGTTAACCTATGACCGTGCAGAGGGAGCCCGGAGTCCGAGTCAAGCATTGTGAATTATTACCTAACCTGGGGAACCGAGGACCAGAAGGAAGGACCAGGCTTCCAGCTCCTCTGCACCAGACCTGACCAGCCAGGACAGGGCCTGGGGTGTGTGTGAGTGTGAGTGTGAGCGAGAGGGTGAGTGTGGTCAGAGTAAAGCTGCTCCACCCCCAGATTGCAATGCTACCAATAAAGCCGCCTGGTGTTTAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaoshu Zhang et al.
Oncotarget, 8(43), 73817-73825 (2017-11-02)
Cervical cancer is the third most common cancer and the fourth leading cause of malignancy related mortality in women worldwide. CCL19 is highly expressed in human cancer cells, and ligand CCL19 binding to CCR7 induces actin polymerization and pseudopodia formation.