Merck
EHU012941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATP1B1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ATCTTCATCGGAACCATCCAAGTGATGCTGCTCACCATCAGTGAATTTAAGCCCACATATCAGGACCGAGTGGCCCCGCCAGGATTAACACAGATTCCTCAGATCCAGAAGACTGAAATTTCCTTTCGTCCTAATGATCCCAAGAGCTATGAGGCATATGTACTGAACATAGTTAGGTTCCTGGAAAAGTACAAAGATTCAGCCCAGAGGGATGACATGATTTTTGAAGATTGTGGCGATGTGCCCAGTGAACCGAAAGAACGAGGAGACTTTAATCATGAACGAGGAGAGCGAAAGGTCTGCAGATTCAAGCTTGAATGGCTGGGAAATTGCTCTGGATTAAATGATGAAACTTATGGCTACAAAGAGGGCAAACCGTGCATTATTATAAAGCTCAACCGAGTTCTAGGCTTCAAACCTAAGCCTCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Miao Liu et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(12), 2955-2965 (2016-08-11)
This study compared the sensitivity of human hepatoma Hep3B, SK-HEP-1, SMMC-7721, and BEL-7402 cells to cardiac steroids, including bufalin (BF), a bufalin derivative (BF211), ouabain (OUA), and digitoxin (DIG). Hep3B cells exhibited relatively low sensitivity to cardiac steroids. Expression levels