Merck
EHU012831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GTF3A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCAGCATACCAATGAACCTCTATTCAAGTGTACCCAGGAAGGATGTGGGAAACACTTTGCATCACCCAGCAAGCTGAAACGACATGCCAAGGCCCACGAGGGCTATGTATGTCAAAAAGGATGTTCCTTTGTGGCAAAAACATGGACGGAACTTCTGAAACATGTGAGAGAAACCCATAAAGAGGAAATACTATGTGAAGTATGCCGGAAAACATTTAAACGCAAAGATTACCTTAAGCAACACATGAAAACTCATGCCCCAGAAAGGGATGTATGTCGCTGTCCAAGAGAAGGCTGTGGAAGAACCTATACAACTGTGTTTAATCTCCAAAGCCATATCCTCTCCTTCCATGAGGAAAGCCGCCCTTTTGTGTGTGAACATGCTGGCTGTGGCAAAACATTTGCAATGAAACAAAGTCTCACTAGGCATGCTGTTGTACATGATCCTGACAAGAAGAAAATGAAGCTCAAAGTCAAAAAATCTCGTGAAAAACGGTTTGGCCTCTCATCTCAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vandana Kumari et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 16(3), 327-334 (2017-04-26)
AP2 is a clathrin-based endocytic adaptor complex comprising α, β2, μ2 and σ2 subunits. μ2 regulates CFTR endocytosis. The α subunit interacts with CFTR in the intestine but its physiologic significance is unclear. CFTR short circuit current was measured in