Merck
EHU012251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SDF2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTTGGTGAGGAAGGTGAAGGTGATTATCTGGATGACTGGACAGTGCTCTGTAATGGACCCTACTGGGTGAGAGATGGTGAGGTGCGGTTCAAACACTCTTCCACTGAGGTACTGCTGTCTGTCACAGGAGAACAATATGGTCGACCTATCAGTGGGCAAAAAGAGGTGCATGGCATGGCCCAGCCAAGTCAGAACAACTACTGGAAAGCCATGGAAGGCATCTTCATGAAGCCCAGTGAGTTGTTGAAGGCAGAAGCCCACCATGCAGAGCTGTGAATCTAGAGGCTCTGAGCCACTGTTAACGCACAATGTTCACAGACATCTGTTGCTGCCTCACCTTGGGATCCCTGCCACAAGTTCCTTGGGCAGTGGCCATGTCACCATTGAGATGAAGATATACAACAGAAAATAGTGGCTGTGTTTGGAAGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aline R Lorenzon-Ojea et al.
Biology of reproduction, 95(2), 41-41 (2016-06-24)
Endoplasmic reticulum (ER) stress results from changes in ER homeostasis and folding of proteins. ER stress initiates cellular adaptive mechanisms to rescue cell homeostasis or, if that does not work, to elicit apoptosis. We have previously shown that mouse SDF2