Merck
EHU012001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DEK
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGGGCAGAAACTTTGTGAAATTGAGAGGATACATTTTTTTCTAAGTAAGAAGAAAACCGATGAACTTAGAAATCTACACAAACTGCTTTACAACAGGCCAGGCACTGTGTCCTCATTAAAGAAGAATGTGGGTCAGTTCAGTGGCTTTCCATTTGAAAAAGGAAGTGTCCAATATAAAAAGAAGGAAGAAATGTTGAAAAAATTTAGAAATGCCATGTTAAAGAGCATCTGTGAGGTTCTTGATTTGGAGAGATCAGGTGTAAATAGTGAACTAGTGAAGAGGATCTTGAATTTCTTAATGCATCCAAAGCCTTCTGGCAAACCATTGCCGAAATCTAAAAAAACTTGTAGCAAAGGCAGTAAAAAGGAACGGAACAGTTCTGGAATGGCAAGGAAGGCTAAGCGAACCAAATGTCCTGAAATTCTGTCAGATGAATCTAGTAGTGATGAAGATGAAAAGAAAAACAAGGAAGAGTCTTCAGATGATGAAGATAAAGAAAGTGAAGAGGAGCCACCAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yingying Qi et al.
Cancer management and research, 13, 2057-2069 (2021-03-06)
Sevoflurane (SEV) is a frequently used volatile anesthetic in cancer surgery. Sevoflurane treatment has been shown to suppress the migration and invasion of several human cancer cells. However, the effect of sevoflurane on glioma remains largely unclear. Glioma cell lines
Dong Lin et al.
Oncotarget, 6(3), 1806-1820 (2014-12-30)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is an aggressive subtype of prostate cancer which does not respond to hormone therapy. Research of NEPC has been hampered by a lack of clinically relevant in vivo models. Recently, we developed a first-in-field patient tissue-derived