Merck
EHU011551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NCAPH
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCATGTTGCTGATGGAAGTGCTACTGAAATGGGAACAACCAAAAAGGCTGTAAAGCCAAAGAAGAAGCACTTACACAGAACTATTGAGCAGAACATAAACAACCTCAATGTCTCCGAAGCAGATCGGAAGTGTGAGATTGATCCCATGTTTCAGAAGACAGCAGCCTCATTTGATGAGTGCAGCACAGCAGGGGTGTTTCTGTCCACTCTCCACTGCCAGGACTACAGAAGTGAACTGCTGTTTCCCTCTGATGTCCAGACTCTCTCCACGGGAGAACCTCTCGAGTTGCCAGAGTTAGGTTGTGTAGAAATGACAGATTTAAAAGCGCCCTTGCAGCAGTGTGCAGAAGATCGCCAGATCTGCCCTTCCCTGGCCGGGTTCCAGTTTACACAGTGGGACAGTGAAACACATAATGAGTCTGTGTCGGCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hiroyuki Shimomura et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-02)
Head and neck cancer, including oral squamous cell carcinoma (OSCC), is the sixth most common malignancy. OSCC has strong invasive ability, and its malignant potential is closely associated with local expansion and lymph node metastasis. Furthermore, local or nodal recurrence