Merck
EHU011211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC25A12
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGCTCCAGATTCCATGTTCATAGTGGCTTTCCAGTTGTTTGACAAGAGTGGAAATGGAGAGGTGACATTTGAAAATGTCAAAGAAATTTTTGGACAGACTATTATTCATCATCATATCCCTTTTAACTGGGATTGTGAATTTATCCGACTGCATTTTGGGCATAACCGGAAGAAGCATCTTAACTACACAGAATTCACGCAGTTTCTCCAGGAGCTGCAATTGGAACATGCAAGACAAGCCTTTGCACTCAAAGACAAAAGCAAAAGTGGCATGATTTCTGGTCTGGATTTCAGTGACATCATGGTTACCATTAGATCTCACATGCTTACTCCTTTTGTGGAGGAGAACTTAGTTTCAGCAGCTGGAGGAAGTATCTCACACCAGGTTAGCTTCTCCTACTTCAATGCATTTAACTCGTTACTGAATAACATGGAGCTTGTTCGTAAGATATATAGCACTCTAGCTGGCACAAGGAAAGATGTTGAAGTCACAAAGGAGGAATTTGCCCAGAGTGCCATAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We