Merck
EHU011121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EIF2AK1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAAACGGGAAGAGAACACCAACACATACGTCCAGAGTGGGTACTTGTCTGTACGCTTCACCCGAACAGTTGGAAGGATCTGAGTATGATGCCAAGTCAGATATGTACAGCTTGGGTGTGGTCCTGCTAGAGCTCTTTCAGCCGTTTGGAACAGAAATGGAGCGAGCAGAAGTTCTAACAGGTTTAAGAACTGGTCAGTTGCCGGAATCCCTCCGTAAAAGGTGTCCAGTGCAAGCCAAGTATATCCAGCACTTAACGAGAAGGAACTCATCGCAGAGACCATCTGCCATTCAGCTGCTGCAGAGTGAACTTTTCCAAAATTCTGGAAATGTTAACCTCACCCTACAGATGAAGATAATAGAGCAAGAAAAAGAAATTGCAGAACTAAAGAAGCAGCTAAACCTCCTTTCTCAAGACAAAGGGGTGAGGGAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Taka-Aki Takeda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(7), 1813-1824 (2017-03-30)
The degradation of heme significantly contributes to cytoprotective effects against oxidative stress and inflammation. The enzyme heme oxygenase-1 (HO-1), involved in the degradation of heme, forms carbon monoxide (CO), ferrous iron, and bilirubin in conjunction with biliverdin reductase, and is
Pauline Adjibade et al.
Oncotarget, 6(41), 43927-43943 (2015-11-12)
Stress granules (SGs) are cytoplasmic RNA multimeric bodies that form under stress conditions known to inhibit translation initiation. In most reported stress cases, the formation of SGs was associated with the cell recovery from stress and survival. In cells derived