Merck
EHU010521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNJ5
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCTATGGCTGGCGATTCTAGGAATGCCATGAACCAGGACATGGAGATTGGAGTCACTCCCTGGGACCCCAAGAAGATTCCAAAACAGGCCCGCGATTATGTCCCCATTGCCACAGACCGTACGCGCCTGCTGGCCGAGGGCAAGAAGCCACGCCAGCGCTACATGGAGAAGAGTGGCAAGTGCAACGTGCACCACGGCAACGTCCAGGAGACCTACCGGTACCTGAGTGACCTCTTCACCACCCTGGTGGACCTCAAGTGGCGCTTCAACTTGCTCGTCTTCACCATGGTTTACACTGTCACCTGGCTGTTCTTCGGCTTCATTTGGTGGCTCATTGCTTATATCCGGGGTGACCTGGACCATGTTGGCGACCAAGAGTGGATTCCTTGTGTTGAAAACCTCAGTGGCTTCGTGTCCGCTTTCCTGTTCTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yufei Li et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12702-12712 (2019-03-20)
Osteoarthritis (OA) is a widespread degenerative joint disease characterized by articular cartilage degradation and is the leading cause of physical disability. Noncoding RNAs, especially long noncoding RNAs (lncRNAs) and microRNAs, are involved in the degradation of the chondrocyte extracellular matrix