Merck
EHU010501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FUT7
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCGCTTCTACCTGTCCTTTGAGAACTCTCAGCACCGCGACTACATTACGGAGAAATTCTGGCGCAACGCACTGGTGGCTGGCACTGTGCCAGTGGTGCTGGGGCCCCCACGGGCCACCTATGAGGCCTTCGTGCCGGCTGACGCCTTCGTGCATGTGGATGACTTTGGCTCAGCCCGAGAGCTGGCGGCTTTCCTCACTGGCATGAATGAGAGCCGATACCAACGCTTCTTTGCCTGGCGTGACAGGCTCCGCGTGCGACTGTTCACCGACTGGCGGGAACGTTTCTGTGCCATCTGTGACCGCTACCCACACCTACCCCGCAGCCAAGTCTATGAGGACCTTGAGGGTTGGTTTCAGGCCTGAGATCCGCTGGCCGGGGGAGGTGGGTGTGGGTGGAAGGGCTGGGTGTCGAAATCAAACCACCAGGCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huamin Qin et al.
Experimental cell research, 393(2), 112095-112095 (2020-05-23)
Aberrant protein glycosylation is involved in many diseases including cancer. This study investigated the role of fucosyltransferase VII (FUT7) in the progression of follicular thyroid carcinoma (FTC). FUT7 expression was found to be upregulated in FTC compared to paracancerous thyroid