Merck
EHU008741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PLXNA1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGTGGAGAAGTCGCTGACACTGTTCGGGCAGCTGCTGACCAAGAAGCACTTCCTGCTGACCTTCATCCGCACGCTGGAGGCACAGCGCAGCTTCTCCATGCGCGACCGCGGGAATGTGGCCTCGCTCATCATGACGGCCCTGCAGGGCGAGATGGAATACGCCACAGGCGTGCTCAAGCAGCTGCTTTCCGACCTCATCGAGAAGAACCTGGAGAGCAAGAACCACCCCAAGCTGCTACTGCGCCGGACTGAGTCGGTGGCAGAGAAGATGCTAACTAACTGGTTCACCTTCCTCTTGTATAAGTTCCTCAAGGAGTGCGCTGGGGAGCCGCTGTTCATGCTGTACTGCGCCATCAAGCAGCAGATGGAGAAGGGCCCCATTGACGCCATCACGGGTGAGGCACGCTACTCCCTGAGTGAGGACAAGCTCATCCG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei-Wei Wang et al.
EBioMedicine, 46, 66-78 (2019-08-07)
MicroRNAs (miRNAs) are involved in oncogenesis of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). miR-134 is reported to have a tumour-suppressive role but its role in ESCC is not known. The present study was designed to examine whether miR-134 inhibits ESCC development
Jason R Dobson et al.
Cancer cell international, 14, 73-73 (2014-08-15)
For treatment and prevention of metastatic disease, one of the premier challenges is the identification of pathways and proteins to target for clinical intervention. Micro RNAs (miRNAs) are short, non-coding RNAs, which regulate cellular activities by either mRNA degradation or