Merck
EHU008121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RASGRF1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATTCCAGATGAGGGCGATACGACCCCTGAGAAGCCCGAAGACCCTTCAGCGCTCAGCAAGCAGAGCTCAGAAGTCTCCATGAGAGAGGAGTCAGATATTGATCAAAACCAGAGTGATGATGGTGATACTGAAACATCACCAACTAAATCTCCAACAACACCCAAATCAGTCAAAAACAAAAATTCTTCAGAGTTCCCACTCTTTTCCTATAACAATGGAGTCGTCATGACCTCCTGTCGTGAACTGGACAATAACCGCAGTGCCTTGTCGGCCGCCTCTGCCTTTGCCATAGCAACCGCCGGGGCCAACGAGGGCACCCCAAACAAGGAGAAGTACCGGAGGATGTCCTTAGCCAGTGCAGGGTTTCCCCCAGACCAGAGGAATGGAGACAAGGAGTTTGTGATCCGCAGAGCAGCCACCAATCGTGTCTTGAACGTGCTCCGCCACTGGGTGTCCAAGCACTCTCAGGACTTTGAGACCAACGATGAGCTCAAATGCAAGGTGATCGGCTTCCTGGAAGAAGTCATGCACGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana-Rita Pedrosa et al.
Cancer research, 79(17), 4371-4386 (2019-06-14)
Expression of focal adhesion kinase (FAK) in endothelial cells (EC) is essential for angiogenesis, but how FAK phosphorylation at tyrosine-(Y)397 and Y861 regulate tumor angiogenesis in vivo is unknown. Here, we show that tumor growth and angiogenesis are constitutively reduced