MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCTTCATCATGGCAGAACCTGATGGGTCCAATCGAACAGTGTTTGTCAGCATCGACATAGGCATGGTATCACAAAGGCTCAGGCTGGAGGTCCTGAACAGACTGCAGAGTAAATATGGCTCCCTGTACAGAAGAGATAATGTCATCCTGAGTGGCACTCACACTCATTCAGGTCCTGCAGGATATTTCCAGTATACCGTGTTTGTAATTGCCAGTGAAGGATTTAGCAATCAAACTTTTCAGCACATGGTCACTGGTATCTTGAAGAGCATTGACATAGCACACACAAATATGAAACCAGGCAAAATCTTCATCAATAAAGGAAATGTGGATGGTGTGCAGATCAACAGAAGTCCGTATTCTTACCTTCAAAATCCGCAGTCAGAGAGAGCAAGGTATTCTTCAAATACAGACAAGGAAATGATAGTTTTGAAAATGGTAGATTTGAATGGAGATGACTTGGGCCTTATCAGCTGGTTTGCCATCCACCCGGTCAGCATGAACAACAGTAACCATCTTGTAAACAGTGACAATGTGGGCTATGCAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ASAH2(56624)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?