Merck
EHU003481
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RPS6KB2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGACTGAGACCAGCGTGAACGTTGGCCCAGAGCGCATCGGGCCCCACTGCTTTGAGCTGCTGCGTGTGCTGGGCAAGGGGGGCTATGGCAAGGTGTTCCAGGTGCGAAAGGTGCAAGGCACCAACTTGGGCAAAATATATGCCATGAAAGTCCTAAGGAAGGCCAAAATTGTGCGCAATGCCAAGGACACAGCACACACACGGGCTGAGCGGAACATTCTAGAGTCAGTGAAGCACCCCTTTATTGTGGAACTGGCCTATGCCTTCCAGACTGGTGGCAAACTCTACCTCATCCTTGAGTGCCTCAGTGGTGGCGAGCTCTTCACGCATCTGGAGCGAGAGGGCATCTTCCTGGAAGATACGGCCTGCTTCTACCTGGCTGAGATCACGCTGGCCCTGGGCCATCTCCACTCCCAGGGCATCATCTACCGGGACCTCAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Sun et al.
Oncology letters, 14(6), 7323-7331 (2018-01-19)
Abnormal glucose metabolism is critical in colorectal cancer (CRC) development. Expression of the pyruvate kinase (PK) M2 isoform, rather than the PKM1 isoform, serves important functions in reprogramming the glucose metabolism of cancer cells. Preferential expression of PKM2 is primarily