Merck
EHU003451
MISSION® esiRNA
targeting human POLR2A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGGCAAGCAAATCTTCTCCCTCATCATACCTGGTCACATCAATTGTATCCGTACCCACAGTACCCATCCCGATGATGAAGACAGTGGCCCTTACAAGCACATCTCTCCTGGGGACACCAAGGTGGTGGTGGAGAATGGGGAGCTGATCATGGGCATCCTGTGTAAGAAGTCTCTGGGCACGTCAGCTGGCTCCCTGGTCCACATCTCCTACCTAGAGATGGGTCATGACATCACTCGCCTCTTCTACTCCAACATTCAGACTGTCATTAACAACTGGCTCCTCATCGAGGGTCATACTATTGGCATTGGGGACTCCATTGCTGATTCTAAGACTTACCAGGACATTCAGAACACTATTAAGAAGGCCAAGCAGGACGTAATAGAGGTCATCGAGAAGGCACACAACAATGAGCTGGAGCCCACCCCAGGGAACACTCTGCGGCAGACGTTTGAGAATCAGGTGAACCGCATTCTTAACGATGCCCGAGACAAGACTGGCTCCTCTGCTCAGAAATCCCTGTCTGAATACAATAACTTCAAGTCTATGGTCGTGTCCGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)