Merck
EHU000781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTPN9
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGCTACCAAGCAGTTTCTCGAAGAGATTAACAAGTGGACAGTTCAGTACAATGTTTCCCCGCTGTCTTGGAATGTGGCTGTCAAGTTCCTCATGGCAAGGAAGTTTGATGTGCTCCGTGCCATAGAATTGTTCCACTCCTACAGAGAAACTCGAAGGAAGGAAGGCATTGTAAAGCTGAAACCTCATGAGGAACCTCTTCGTTCTGAGATCCTCAGTGGAAAATTCACCATCTTAAATGTTCGGGACCCAACAGGAGCCTCCATTGCCCTCTTTACTGCCAGGTTGCATCATCCCCACAAGTCAGTCCAACATGTGGTACTTCAGGCTCTGTTTTACTTGCTAGACAGAGCTGTGGATAGCTTTGAAACTCAGAGGAATGGACTGGTGTTTATCTATGACATGTGTGGTTCTAATTATGCCAACTTTGAGCTGGATCTTGGCAAGAAAGTCCTAAACCTGCTGAAGGGAGCATTTCCAGCTCGTTTGAAGAAGGTGCTGATTGTGGGGGCACCCATATGGTTCCGAGTGCCCTATTCCATCATCAGTCTCCTCCTGAAGGACAAAGTCCGGGAGAGGATT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xi Chen et al.
Oncology reports, 43(5), 1659-1668 (2020-04-24)
Ropivacaine, one of the most commonly used local anesthetics in clinical practice, has shown potent antitumor activity in multiple types of cancer cells. However, its effect on cervical cancer cell growth remains unknown. In the present study, it was found